Principaux documents
R977349
N'-[(E)-(4-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22BrN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.454
Numéro MDL:
Autres remarques