R976970
4-[(1E)-N-({[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.623
Numéro MDL:
Autres remarques