R973777
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20BrN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.382
Numéro MDL:
Autres remarques