R972371
4-{(E)-[({[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.61
Numéro MDL:
Autres remarques