Principaux documents
R971685
N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-2,4-DIPHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H28N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.648
Numéro MDL:
Autres remarques