Principaux documents
R969184
ETHYL 2-(2-FUROYLAMINO)-4-PHENYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.389
Numéro MDL:
Autres remarques