Principaux documents
R966037
N-(1-(((2-FURYLMETHYL)AMINO)CARBONYL)-2-(3-PHENOXYPHENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.487
Numéro MDL:
Autres remarques