Documents
R964611
ET 2-((2-METHOXYBENZOYL)AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.448
Numéro MDL:
Autres remarques