Principaux documents
R964557
N-(6-CHLORO-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)-2-FURAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.768
Numéro MDL:
Autres remarques