Principaux documents
R963453
7-ALLYL-1,3-DIMETHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.339
Numéro MDL:
Autres remarques