Principaux documents
R961922
2-CYANO-3-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)-2-PROPENETHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.306
Numéro MDL:
Autres remarques