Principaux documents
R961388
N-(6-CHLORO-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)-2-THIOPHENECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.833
Numéro MDL:
Autres remarques