Principaux documents
R957909
METHYL 5-CYANO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-OXOPENTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.144
Numéro MDL:
Autres remarques