Principaux documents
R949000
(2E)-2-BUTENEDIOIC ACID COMPOUND WITH 4-{3-[(2-{[3-(AMINOSULFONYL)-4-CHLOROBENZOYL]AMINO}ETHYL)AMINO]-2-HYDROXYPROPOXY}-2,3,6-TRIMETHYLPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H34ClN3O11S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
644.103
Numéro MDL:
Autres remarques