Principaux documents
R946915
4-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.306
Numéro MDL:
Autres remarques