Principaux documents
R944084
N-(4-METHOXYBENZYL)-3-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.41
Numéro MDL:
Autres remarques