Principaux documents
R942928
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-3-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22BrN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.402
Numéro MDL:
Autres remarques