Principaux documents
R934127
3-CHLORO-N'-(4-NITROBENZYLIDENE)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.793
Numéro MDL:
Autres remarques