R933643
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.921
Numéro MDL:
Autres remarques