Principaux documents
R932337
ETHYL 2-({OXO[(2E)-2-(2,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]ACETYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.552
Numéro MDL:
Autres remarques