Principaux documents
R929948
N-((2-ETHOXY-1-NAPHTHYL)METHYLENE)-2-ETHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.408
Numéro MDL:
Autres remarques