Principaux documents
R920827
4-METHOXYBENZALDEHYDE (1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-7-PROPYL-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.414
Numéro MDL:
Autres remarques