Principaux documents
R920533
4-FLUOROBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-ISOPROPOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23FN6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.431
Numéro MDL:
Autres remarques