Principaux documents
R915262
4-(6-AMINO-5-CYANO-3-ME-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOL-4-YL)-2-MEO-PH BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.413
Numéro MDL:
Autres remarques