Principaux documents
R913871
3-(4-METHYLPHENYL)-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-IMIDAZO(1,2-A)AZEPINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.324
Numéro MDL:
Autres remarques