Principaux documents
R913464
3-(2-FLUOROPHENOXY)-2-METHYL-7-PROPOXY-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.343
Numéro MDL:
Autres remarques