R912077
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20ClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.966
Numéro MDL:
Autres remarques