Principaux documents
R909882
N'-[(E)-(4-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.587
Numéro MDL:
Autres remarques