Principaux documents
R909769
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.428
Numéro MDL:
Autres remarques