R909688
N-(4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(2,3-DIMETHOXYBENZYLIDENE)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.886
Numéro MDL:
Autres remarques