R907626
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Br2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
571.297
Numéro MDL:
Autres remarques