R907235
2-(4-BR-PHENYL)-5-(2-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.743
Numéro MDL:
Autres remarques