Key Documents
R906948
7-ETHOXY-6-ETHYL-3-PHENYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17F3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.352
Numéro MDL:
Autres remarques