Documents
R904023
2-(4-PHENYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.345
Numéro MDL:
Autres remarques