Principaux documents
R900249
2-ANILINO-3-(((3-CHLOROPHENYL)IMINO)ME)-9-METHYL-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.86
Numéro MDL:
Autres remarques