R899542
2-CYANO-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-N-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.388
Numéro MDL:
Autres remarques