Principaux documents
R899003
2-CYANO-3-(4-METHOXYPHENYL)-N-(1-PHENYLETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.368
Numéro MDL:
Autres remarques