Principaux documents
R896977
METHYL 2-AMINO-1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15FN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.355
Numéro MDL:
Autres remarques