Principaux documents
R896780
METHYL 2-AMINO-1-(2-HYDROXYETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.293
Numéro MDL:
Autres remarques