Principaux documents
R894907
5-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2-(4-F-PH)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.446
Numéro MDL:
Autres remarques