Principaux documents
R890979
2-HO-N'-(4-MEO-3-((3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ME)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.365
Numéro MDL:
Autres remarques