Documents
R884413
11-[(5Z)-5-(1-BUTYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]UNDECANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H34N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.7
Numéro MDL:
Autres remarques