R878618
2-METHOXYETHYL (2E)-5-[4-(2-FUROYLOXY)PHENYL]-7-METHYL-2-(4-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23N3O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
589.585
Numéro MDL:
Autres remarques