Key Documents
R874957
DIMETHYL 5-[({[5-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H27N3O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
613.716
Numéro MDL:
Autres remarques