R874329
2-{[3-ALLYL-5-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22FN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.599
Numéro MDL:
Produits recommandés