Principaux documents
R873365
4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLOXY)-5-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.383
Numéro MDL:
Autres remarques