Principaux documents
R872008
ETHYL 8-CHLORO-3-(4-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-C)QUINAZOLINE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.816
Numéro MDL:
Autres remarques