Principaux documents
R871869
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)-N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.286
Numéro MDL:
Autres remarques