R865842
7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-8-[(3-METHYLBENZYL)SULFANYL]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.955
Numéro MDL:
Autres remarques