Principaux documents
R861782
DIISOBUTYL 4-[3-(4-ETHOXY-3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H40N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.72
Numéro MDL:
Autres remarques